Learn More
1H-Pyrazol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Pyrazole |
| CAS | 288-13-1 |
| Summenformel | C3 H4 N2 |
| Menge | 50 g |
| Synonym | Pyrazole, 1H-Pyrazole, 1,2-Diazole, 2-Azapyrrole, NSC 45410 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H4N2/c1-2-4-5-3-1/h1-3H,(H,4,5) |
| SMILES | c1cn[nH]c1 |
| IUPAC-Name | 1H-Pyrazol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 68.08 |
| Formelmasse | 68.0374 |