missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Reagecon 1LT POT. PERMANGANAT 0,2M 1L ANALYTICAL VOLUMETRIC SO

Marke:  Reagecon PP2020F


1LT POT. PERMANGANAT 0,2M 1L ANALYTICAL VOLUMETRIC SO

Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält einen Drogenausgangsstoff der Kategorie 2 gemäß Verordnung (EG) Nr. 273/2004. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.

Artikelnummer. 11586843

  • 102.51 € / 1 Liter

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheit und Handhabung

Sicherheit und Handhabung

Produktidentifikator
  • POTASSIUM PERMANGANATE 1.0N (0.2M)

Signalwort
  • Achtung

Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2

Gefahrenhinweis
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.

Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: potassium permanganate

Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt