Learn More
1,2,4-Trioctyl Ester 1,2,4-Benzenetricarboxylic Acid-d51, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,2,4-Trioctyl Ester 1,2,4-Benzenetricarboxylic Acid-d51 |
| Summenformel | C33 D51 H3 O6 |
| Menge | 1 mg |
| Synonym | Trimellitic Acid Trioctyl Ester-d51, ADK Cizer C 8-d51, Adekacizer C 8-d51, Crodamol TOTM-d51, Diplast TM 8-d51, Monocizer W 750-d51, PX 338-d51, Tri-n-octyl Trimellitate-d51, Trimellitate N 08-d51, Trimex N 08-d51, Trioctyl 1,2,4-Benzenetricarboxylate-d51, Trioctyl Trimellitate-d51, Tris(n-octyl) Trimellitate-d51, Tris(octyl) Trimellitate-d51, Vinycizer W 700-d51, W 700-d51, W 750-d51, W 755-d51 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C33H54O6/c1-4-7-10-13-16-19-24-37-31(34)28-22-23-29(32(35)38-25-20-17-14-11-8-5-2)30(27-28)33(36)39-26-21-18-15-12-9-6-3/h22-23,27H,4-21,24-26H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2,18D2,19D2,20D2,21D2,24D2,25D2,26D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC(=O)c1ccc(C(=O)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])c(c1)C(=O)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-Name | tris(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecadeuteriooctyl) benzene-1,2,4-tricarboxylate |
| Molekulargewicht (g/mol) | 598.092 |
| Formelmasse | 597.712 |