missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5Alpha-Androstane-3Alpha,17Beta-diol-d3, TRC

Artikelnummer. 30330900
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Artikelnummer. 30330900

Marke: Toronto Research Chemicals TRCA6375221MG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 5alpha-Androstane-3alpha,17beta-diol-d3
CAS 79037-33-5
Summenformel C19H29D3O2
Menge 1 mg
Synonym (3α,5α,17β)-Androstane-3,17-diol-d3, 3α,17β-Dihydroxy-5α-androstane-d3, 3α,5α-Tetrahydrotestosterone-d3, Adiol-d3, Androstane-3α,17β-diol-d3, Etiocholane-3α,17β-diol-d3, Hombreol-d3, NSC 9899-d3, 5α-Androstane-3α,17β- diol-16,16,17-d3
InChI-Formel InChI=1S/C19H32O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12-17,20-21H,3-11H2,1-2H3/t12-,13+,14?,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1/i6D2,17D
SMILES O[C@@]1([2H])C([2H])([2H])C[C@@]2([H])C3CC[C@@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@]21C
IUPAC-Name (3R,5S,9S,10S,13S,14S,17S)-16,16,17-trideuterio-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol
Molekulargewicht (g/mol) 295.48
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt