Learn More
Benzotriazole-d4, TRC
Artikelnummer. 30334516
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30334516
Marke: Toronto Research Chemicals TRCB2069521MG
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzotriazole-d4
CAS 1185072-03-0
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C6 D4 H N3
Menge 1 mg
Synonym 1H-Benzotriazole-4,5,6,7-d4, 1H-Benzotriazole D4 (Phenyl D4)
InChI-Formel InChI=1S/C6H5N3/c1-2-4-6-5(3-1)7-9-8-6/h1-4H,(H,7,8,9)/i1D,2D,3D,4D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c2[nH]nnc2c1[2H]
IUPAC-Name 4,5,6,7-tetradeuterio-1H-benzotriazole
Molekulargewicht (g/mol) 123.149
Formelmasse 123.073
Reinheit (%) >95