missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bis(2-butoxyethyl) 2-Hydroxyethyl-d4 Phosphate Triester, TRC

Artikelnummer. 30336436
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
2.5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
2.50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30336436 1 mg 1 Milligramm
30330012 2.5 mg 2.50 Milligramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Artikelnummer. 30336436

Marke: Toronto Research Chemicals TRCB4151921MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Bis(2-butoxyethyl) 2-Hydroxyethyl-d4 Phosphate Triester
Summenformel C14 D4 H27 O7 P
Menge 1 mg
Synonym Bis(2-butoxyethyl) 2-Hydroxyethyl Ester Phosphoric Acid-d4
InChI-Formel InChI=1S/C14H31O7P/c1-3-5-8-17-11-13-20-22(16,19-10-7-15)21-14-12-18-9-6-4-2/h15H,3-14H2,1-2H3/i7D2,10D2
SMILES [2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])OP(=O)(OCCOCCCC)OCCOCCCC
IUPAC-Name bis(2-butoxyethyl) (1,1,2,2-tetradeuterio-2-hydroxy-ethyl) phosphate
Molekulargewicht (g/mol) 346.39
Formelmasse 346.2058
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.