Learn More
Bis(2-ethylhexyl)adipate-d8, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Bis(2-ethylhexyl)adipate-d8 |
| CAS | 1214718-98-5 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C22 D8 H34 O4 |
| Menge | 1 mg |
| Synonym | Adipic Acid, Bis-2-ethylhexyl Ester D8 (adipate D8), Hexanedioic-2,2,3,3,4,4,5,5-d8 acid, 1,6-bis(2-ethylhexyl) ester (ACI), 1,6-Bis(2-ethylhexyl) hexanedioate-2,2,3,3,4,4,5,5-d8 (ACI) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C22H42O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-25-21(23)15-11-12-16-22(24)26-18-20(8-4)14-10-6-2/h19-20H,5-18H2,1-4H3/i11D2,12D2,15D2,16D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(C(=O)OCC(CC)CCCC)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)OCC(CC)CCCC |
| IUPAC-Name | bis(2-ethylhexyl) 2,2,3,3,4,4,5,5-octadeuteriohexanedioate |
| Molekulargewicht (g/mol) | 378.616 |
| Mehr anzeigen |