missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MZ 1, MedChemExpress

Artikelnummer. 16491079
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16491079 1 mg -
16486827 5 mg 5 Milligramm
16474128 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16491079 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY107425

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress MZ 1 is a PROTAC connected by ligands for von Hippel-Lindau and BRD4. MZ 1 potently and rapidly induces reversible, long-lasting, and selective removal of BRD4 over BRD2 and BRD3. Kds of 382/120, 119/115, and 307/228 nM for BRD4 BD1/2, BRD3 BD1/2, and BRD2 BD1/2, respectively.

MZ 1 is a PROTAC connected by ligands for von Hippel-Lindau and BRD4. MZ 1 potently and rapidly induces reversible, long-lasting, and selective removal of BRD4 over BRD2 and BRD3. Kds of 382/120, 119/115, and 307/228 nM for BRD4 BD1/2, BRD3 BD1/2, and BRD2 BD1/2, respectively.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material MZ 1
CAS 1797406-69-9
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C49H60ClN9O8S2
Menge 1 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (99.74 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=C(C)SC2=C1C(C3=CC=C(Cl)C=C3)=N[C@@H](CC(NCCOCCOCCOCC(N[C@@H](C(C)(C)C)C(N4[C@@H](C[C@@H](O)C4)C(NCC5=CC=C(C6=C(N=CS6)C)C=C5)=O)=O)=O)=O)C7=NN=C(C)N27
Molekulargewicht (g/mol) 1002.64
Formelmasse 1002.64
Reinheit (%) 95.21%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.