missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(R,S)-Anatabine-2,4,5,6-d4, TRC
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (R,S)-Anatabine-2,4,5,6-d4 |
| CAS | 1020719-11-2 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C10 2H4 H8 N2 |
| Menge | 1 mg |
| Synonym | (RS)-Anatabine-2,4,5,6-d4, rac-Anatabine-D4 (pyridine-D4) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H12N2/c1-2-7-12-10(5-1)9-4-3-6-11-8-9/h1-4,6,8,10,12H,5,7H2/i3D,4D,6D,8D |
| SMILES | [2H]c1nc([2H])c(C2CC=CCN2)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC-Name | 2,3,4,6-tetradeuterio-5-(1,2,3,6-tetrahydropyridin-2-yl)pyridine |
| Molekulargewicht (g/mol) | 164.24 |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur