Learn More
rac-syn-Ezetimibe, TRC
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | rac-syn-Ezetimibe |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | rac-syn-Ezetimibe |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C24H21F2NO3 |
| Synonym | syn-1-(4-Fluorophenyl)-3-[(3-(4-fluorophenyl)-3-hydroxypropyl]-4-(4-hydroxyphenyl)-2-azetidinone |
| InChI-Formel | InChI=1S/C24H21F2NO3/c25-17-5-1-15(2-6-17)22(29)14-13-21-23(16-3-11-20(28)12-4-16)27(24(21)30)19-9-7-18(26)8-10-19/h1-12,21-23,28-29H,13-14H2/t21-,22?,23+/m0/s1 |
| Lösungstyp | Neat |
| SMILES | FC1=CC=C(C(O)CC[C@@H]2C(N(C3=CC=C(F)C=C3)[C@@H]2C4=CC=C(O)C=C4)=O)C=C1 |
| Industry Type | Forensics |
| Molekulargewicht (g/mol) | 409.43 |
| Mehr anzeigen |