Learn More
(S)-Viloxazine-d5 Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30449628
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30449628
Marke: Toronto Research Chemicals TRCV3124571MG
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-Viloxazine-d5 Hydrochloride
CAS 1246816-39-6
Summenformel C13H15D5ClNO3
Menge 1 mg
Synonym (S)-2-[((2-Ethoxy-d5)phenoxy)methyl]morpholine Hydrochloride, (S)-2-[(2-Ethoxy-d5)phenoxymethyl]tetrahydro-1,4-oxazine Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C13H19NO3.ClH/c1-2-15-12-5-3-4-6-13(12)17-10-11-9-14-7-8-16-11;/h3-6,11,14H,2,7-10H2,1H3;1H/t11-;/m0./s1/i1D3,2D2;
SMILES Cl.[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])Oc1ccccc1OC[C@@H]2CNCCO2
IUPAC-Name (2S)-2-[[2-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethoxy)phenoxy]methyl]morpholine;hydrochloride
Molekulargewicht (g/mol) 278.79
Formelmasse 278.1446