Learn More
Tobramycin Deuterated, TRC
Artikelnummer. 30452862
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30452862
Marke: Toronto Research Chemicals TRCT5240021MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tobramycin Deuterated
Summenformel C18H37N5O9 for undeuterated
Menge 1 mg
Synonym O-3-Amino-3-deoxy-α-D-glucopyranosyl-(1-6)-O-[2,6-diamino-2,3,6-trideoxy-α -D-ribo-hexopyranosyl-(1-4)]-2-deoxy-D-streptamine Deuterated, Nebramycin 6- Deuterated, Nebramycin VI- Deuterated, Tobramax-Deuterated, Tobramaxin- Deuterated, Tobrex-Deuterated
InChI-Formel InChI=1S/C18H37N5O9/c19-3-9-8(25)2-7(22)17(29-9)31-15-5(20)1-6(21)16(14(15)28)32-18-13(27)11(23)12(26)10(4-24)30-18/h5-18,24-28H,1-4,19-23H2/t5-,6+,7+,8-,9+,10+,11-,12+,13+,14-,15+,16-,17+,18+/m0/s1
SMILES N[C@@H]1[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CN)[C@@H](O)C[C@H]2N)[C@H](O)[C@@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]3O)[C@H](N)C1
Molekulargewicht (g/mol) 467.51