missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Topotecan-d5, TRC

Artikelnummer. 30453880
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Artikelnummer. 30453880

Marke: Toronto Research Chemicals TRCT5425031MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Topotecan-d5
CAS 1133355-98-2
Summenformel C23H18D5N3O5
Menge 1 mg
Synonym (4S)-10-[(Dimethylamino)methyl]-4-(ethyl-d5)-4,9-dihydroxy-1H-pyrano[3’,4’,6-7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, NSC-609669-d5, SKF-104864A-d5, Hycamtin-d5
InChI-Formel InChI=1S/C23H23N3O5/c1-4-23(30)16-8-18-20-12(9-26(18)21(28)15(16)11-31-22(23)29)7-13-14(10-25(2)3)19(27)6-5-17(13)24-20/h5-8,27,30H,4,9-11H2,1-3H3/t23-/m0/s1/i1D3,4D2
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])[C@@]1(O)C(=O)OCC2=C1C=C3N(Cc4cc5c(CN(C)C)c(O)ccc5nc34)C2=O
Molekulargewicht (g/mol) 426.48
Formelmasse 426.1952
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt