Learn More
Trandolapril-phenyl-d5, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Trandolapril-phenyl-d5 |
| CAS | 1356847-98-7 |
| Summenformel | C24H29D5N2O5 |
| Menge | 1 mg |
| Synonym | (2S,3aR,7aS)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-(phenyl-d5)propyl]amino]-1-oxopropyl]octahydro-1H-Indole-2-carboxylic Acid, Mavik-d5, Odrik-d5, Gopten-d5, RU-44570-d5 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C24H34N2O5/c1-3-31-24(30)19(14-13-17-9-5-4-6-10-17)25-16(2)22(27)26-20-12-8-7-11-18(20)15-21(26)23(28)29/h4-6,9-10,16,18-21,25H,3,7-8,11-15H2,1-2H3,(H,28,29)/t16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1/i4D,5D,6D,9D,10D |
| SMILES | [H][C@@]([C@@]1([H])C[C@H]2C(O)=O)(CCCC1)N2C([C@H](C)N[C@H](C(OCC)=O)CCC3=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C3[2H])=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 435.57 |
| Formelmasse | 435.2782 |