Learn More
Urolithin A-2,4,7-d3 Major (>85%), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Urolithin A-2,4,7-d3 |
| Summenformel | C13H5D3O4 |
| Menge | 1 mg |
| Synonym | 3,8-dihydroxy-6H-benzo[c]chromen-6-one-2,4,7-d3 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H8O4/c14-7-1-3-9-10-4-2-8(15)6-12(10)17-13(16)11(9)5-7/h1-6,14-15H/i2D,5D,6D |
| SMILES | O=C1OC2=C([2H])C(O)=C([2H])C=C2C3=C1C([2H])=C(O)C=C3 |
| IUPAC-Name | 3,8-dihydroxy-6H-benzo[c]chromen-6-one-2,4,7-d3 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 231.22 |
| Formelmasse | 231.06 |