missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vindesine N-(3-Hydroxypropyl)amide, TRC

Artikelnummer. 30454969
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30454969

Marke: Toronto Research Chemicals TRCV3144001MG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Vindesine N-(3-Hydroxypropyl)amide
CAS 69783-92-2
Summenformel C46H61N5O8
Menge 1 mg
Synonym Vindesine HPA, (3S,5S,7S,9S)-Methyl 5-Ethyl-9-((3aR,3a1R,4R,5S,5aR,10bR)-3a-ethyl-4,5-dihydroxy-5-((3-hydroxypropyl)carbamoyl)-8-methoxy-6-methyl-3a,3a1,4,5,5a,6,11,12-octahydro-1H-indolizino[8,1-cd]carbazol-9-yl)-5-hydroxy-2,4,5,6,7,8,9,10-octahydro-1H-3,7-methano[1]azacycloundecino[5,4-b]indole-9-carboxylate
InChI-Formel InChI=1S/C46H61N5O8/c1-6-42(56)24-28-25-45(41(55)59-5,36-30(14-19-50(26-28)27-42)29-12-8-9-13-33(29)48-36)32-22-31-34(23-35(32)58-4)49(3)38-44(31)16-20-51-18-10-15-43(7-2,37(44)51)39(53)46(38,57)40(54)47-17-11-21-52/h8-10,12-13,15,22-23,28,37-39,48,52-53,56-57H,6-7,11,14,16-21,24-27H2,1-5H3,(H,47,54)/t28-,37+,38-,39-,42?,43-,44-,45+,46+/m1/s1
SMILES CCC1(O)C[C@H]2CN(CCc3c([nH]c4ccccc34)[C@@](C2)(C(=O)OC)c5cc6c(cc5OC)N(C)[C@H]7[C@](O)([C@H](O)[C@]8(CC)C=CCN9CC[C@]67[C@H]89)C(=O)NCCCO)C1
Molekulargewicht (g/mol) 812.01
Formelmasse 811.452
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt