Learn More
Vinorelbine-d3 Bitartrate, TRC
Artikelnummer. 30450999
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30450999 1 mg 1 Milligramm
30456731 10 mg 10 Milligramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30450999
Marke: Toronto Research Chemicals TRCV3150021MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vinorelbine-d3 Bitartrate
Summenformel C53H63D3N4O20
Menge 1 mg
Synonym 3',4'-Didehydro-4'-deoxy-C'-norvincaleukoblastine-d3 Ditartrate, Nor-5'-anhydrovinblastine-d3 Ditartrate, Eunades-d3, Navelbine-d3
InChI-Formel InChI=1S/C45H54N4O8.C4H6O6/c1-8-27-19-28-22-44(40(51)55-6,36-30(25-48(23-27)24-28)29-13-10-11-14-33(29)46-36)32-20-31-34(21-35(32)54-5)47(4)38-43(31)16-18-49-17-12-15-42(9-2,37(43)49)39(57-26(3)50)45(38,53)41(52)56-7;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h10-15,19-21,28,37-39,46,53H,8-9,16-18,22-25H2,1-7H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t28?,37-,38+,39+,42+,43+,44+,45-;/m0./s1/i6D3;
SMILES [H]C(C=C(CC)C1)(C[C@]2(C(C(OC)=C3)=CC4=C3N(C)[C@@]5([H])[C@@](O)(C(OC)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@@]6(CC)[C@@]7([H])[C@]54CCN7CC=C6)C(OC([2H])([2H])[2H])=O)C[N@]1CC8=C2NC9=C8C=CC=C9.OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 1082.12