missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Viomycin Sulfate Hydrate, TRC
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Viomycin Sulfate Hydrate |
| Summenformel | C25H43N13O10 • x(H2SO4) • y(H2O) |
| Menge | 1 mg |
| Synonym | (S)-3,6-Diamino-N-((3S,9S,12S,15S,Z)3((2R,4S)-6-amino-4-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydropyridin-2-yl)-9,12-bis(hydroxymethyl)-2,5,8,11,14-pentaoxo-6-(ureidomethylene)-1,4,7,10,13-pentaazacyclohexadecan-15-yl)hexanamide Sulfate Hydrate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C25H43N13O10.H2O4S.H2O/c26-3-1-2-10(27)4-16(41)32-12-6-30-23(47)18(11-5-17(42)37-24(28)36-11)38-20(44)13(7-31-25(29)48)33-21(45)14(8-39)35-22(46)15(9-40)34-19(12)43;1-5(2,3)4;/h7,10-12,14-15,17-18,39-40,42H,1-6,8-9,26-27H2,(H,30,47)(H,32,41)(H,33,45)(H,34,43)(H,35,46)(H,38,44)(H3,28,36,37)(H3,29,31,48);(H2,1,2,3,4);1H2/b13-7-;;/t10-,11+,12-,14-,15-,17-,18-;;/m0../s1 |
| SMILES | O=C([C@H](CNC1=O)NC(C[C@H](CCCN)N)=O)N[C@H](C(N[C@@H](CO)C(N/C(C(N[C@H]1[C@H]2C[C@@H](NC(N2)=N)O)=O)=C\NC(N)=O)=O)=O)CO.O=S(O)(O)=O.O |
| IUPAC-Name | (3S)-3,6-diamino-N-[(3S,6Z,9S,12S,15S)-3-[(4R,6S)-6-hydroxy-2-imino-hexahydropyrimidin-4-yl]-9,12-bis(hydroxymethyl)-2,5,8,11,14-pentaoxo-6-(ureidomethylene)-1,4,7,10,13-pentazacyclohexadec-15-yl]hexanamide;sulfuric acid;hydrate |
| Molekulargewicht (g/mol) | 801.78378 |
| Formelmasse | 801.3035 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur