missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Volinanserin-d4 Hydrochloride Salt, TRC
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Volinanserin-d4 Hydrochloride Salt |
| CAS | 1217617-73-6 |
| Summenformel | C22H25D4ClFNO3 |
| Menge | 1 mg |
| Synonym | (αR)-α-(2,3-Dimethoxyphenyl)-1-[2-(4-fluorophenyl)ethyl-d4]-4-piperidinemethanol Hydrochloride, (+)-α-(2,3-Dimethoxyphenyl)-1-[2-(4-fluorophenyl)ethyl-d4]-4-piperidinemethanol Hydrochloride, (+)-MDL 100907-d4, M 100907-d4, MDL 100907-d4, R-MDL 100907-d4 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C22H28FNO3.ClH/c1-26-20-5-3-4-19(22(20)27-2)21(25)17-11-14-24(15-12-17)13-10-16-6-8-18(23)9-7-16;/h3-9,17,21,25H,10-15H2,1-2H3;1H/t21-;/m1./s1/i10D2,13D2; |
| SMILES | FC(C=C1)=CC=C1C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(CC2)CCC2[C@@H](O)C3=C(OC)C(OC)=CC=C3.Cl |
| Molekulargewicht (g/mol) | 413.95 |
| Formelmasse | 413.2071 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur