missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chlormezanone 1.0 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
Beschreibung
Chlormezanone 1.0 mg/ml in Methanol
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Chlormezanone |
| CAS | 80-77-3 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Chlormezanone |
| Versandbedingung | Ice Pack (-20°C) |
| Summenformel | C11 H12 Cl N O3 S |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Chlormezanone |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C11H12ClNO3S/c1-13-10(14)6-7-17(15,16)11(13)8-2-4-9(12)5-3-8/h2-5,11 H,6-7H2,1H3 |
| SMILES | CN1C(c2ccc(Cl)cc2)S(=O)(=O)CCC1=O |
| IUPAC-Name | 2-(4-chlorophenyl)-3-methyl-1,1-dioxo-1,3-thiazinan-4-one |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur