missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Disopyramide 1.0 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
Beschreibung
Disopyramide 1.0 mg/ml in Methanol
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Disopyramide |
| CAS | 9-5-3737 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Disopyramide |
| Versandbedingung | Ice Pack (-20°C) |
| Summenformel | C21 H29 N3 O |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Disopyramide |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C21H29N3O/c1-16(2)24(17(3)4)15-13-21(20(22)25,18-10-6-5-7-11-18)19-12-8-9-14-23-19/h5-12,14,16-17 H,13,15H2,1-4H3,(H2,22,25) |
| SMILES | CC(C)N(CCC(C(=O)N)(c1ccccc1)c2ccccn2)C(C)C |
| IUPAC-Name | 4-[di(propan-2-yl)amino]-2-phenyl-2-pyridin-2-ylbutanamide |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur