Learn More
Estradiol Hemihydrate (17beta-Estradiol Hemihydrate) 1.0 mg/ml in Acetonitrile (anhydrous substance), LoGiCal
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
Beschreibung
Estradiol Hemihydrate (17beta-Estradiol Hemihydrate) 1.0 mg/ml in Acetonitrile (anhydrous substance)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Estradiol Hemihydrate |
| CAS | 35380-71-3 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Estradiol Hemihydrate |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | 2 C18 H24 O2 . H2 O |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Estradiol Benzoate Imp. A (EP), Estradiol Valerate Imp. A (EP), Estriol Imp. D (EP), Ethinylestradiol Imp. D (EP), Estradiol Hemihydrate, Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol (17 beta)-, hydrate (2:1) (9 CI), Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol (17 beta)-, hydrate (2:1) (9 CI), Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol (17 beta)-, hydrate (2:1) (9 CI), Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol (17 beta)-, hydrate (2:1) (9 CI), Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol (17 beta)-, hydrate (2:1) (9 CI), Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol (17 beta)-, hydrate (2:1) (9 CI), Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol (17 beta)-, hydrate (2:1) (9 CI), Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol (17 beta)-, hydrate (2:1) (9 CI), Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol (17 beta)-, hydrate (2:1) (9 CI), Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol (17 beta)-, hydrate (2:1) (9 CI), Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol (17 beta)-, hydrate (2:1) (9 CI) |
| InChI-Formel | InChI=1 S/2C18H24O2.H2O/c2*1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20;/h2*3,5,10,14-17,19-20 H,2,4,6-9H2,1H3;1H2/t2*14-,15-,16+,17+,18+;/m11./s1 |
| SMILES | O.C[C@]12 CC[C@H]3 [C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1 CC[C@@H]2 O.C[C@]56 CC[C@H]7 [C@@H](CCc8cc(O)ccc78)[C@@H]5 CC[C@@H]6 O |
| IUPAC-Name | (8 R,9 S,13 S,14 S,17 S)-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol;hydrate |
| Mehr anzeigen |