Learn More
Fluoxetine.HCl, 1mg/ml in Methanol (as free base), Lipomed
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
Beschreibung
Fluoxetine.HCl, 1mg/ml in Methanol (as free base)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Fluoxetine Hydrochloride |
| CAS | 56296-78-7 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Fluoxetine Hydrochloride |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C17 H18 F3 N O . Cl H |
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Synonym | Fluoxetine Hydrochloride, Adofen, Affectine, Alzac 20, Ansilan, Deproxin, Digassim, Erocap, Fluctin, Fluctine, Fludac, Flufran, Flunil, Fluox-Puren, Fluoxac, Fluoxeren, Fluoxetine hydrochloride, Fluoxil, Flutin, Flutine, Fluxen, Fluxetyl, Fluxil, Fontex, Foxetin, LY 110140, Lilly 110140, Lorien, Lovan, Margrilan, Modipran, N-Methyl-3-(4-trifluoromethylphenoxy)-3-phenylpropylamine hydrochloride, Neupax, Nodepe, Nopres, Nuzak, Octozac, Oxedep, Pluzac, Pragmaten, Prizma, Proctin, Prodep, Profluzac, Prozac, Prozac 20, Reconcile, Reneuron, Rowexetina, Salipax, Sanzur, Sarafem, Sinzac, Zactin, Zedprex, Zepax, N-Methyl-gamma-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]benzenepropanamine hydrochloride (1:1), (+/-)-N-Methyl-3-phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propylamine hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | Cl.CNCCC(Oc1ccc(cc1)C(F)(F)F)c2ccccc2 |
| IUPAC-Name | N-methyl-3-phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propan-1-amine;hydrochloride |
| Mehr anzeigen |