Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ Sepharose™ Säule
Artikelnummer. 12886436 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0,2 ml
1 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
5 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
12886436 1 ml 1 Milliliter
12836446 0,2 ml 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12886436 Lieferant IBA Lifesciences Lieferanten-Nr. 21202001
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Strep-Tactin™ Sepharose™ Säule ist eine Schwerkraft-Durchflusssäule zur Reinigung von Strep-tag™II oder Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen
  • Strep-Tactin™ Sepharose-Säulen™ enthalten 4 % Agarose in Verbindung mit der Streptavidin-Variante Strep-Tactin™ und eignen sich für die Aufreinigung von Strep-tag™II oder Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen über den Schwerkraftfluss.
  • Aufgrund der niedrig konzentrierten Agarose eignet sie sich besonders für große Proteine, vor allem, wenn die Affinität zu Strep-Tactin™XT 4Flow™ zu hoch ist.
  • Das weitmaschige Polymer ermöglicht die einfache Anhaftung größerer Proteine an die stationäre Phase.
  • Um die Wartezeit während der Proben- und Pufferanwendung zu verkürzen, wird die Verwendung der Anwendungshilfe WET FRED empfohlen. 
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1 ml