Learn More
LAMPA, 1mg/ml in Acetonitrile, Lipomed
Artikelnummer. 30463185
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30463185
Marke: Lipomed LPMLAM698FB1LA
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.
LAMPA, 1mg/ml in Acetonitrile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lysergic Acid N-Methyl-N-propylamide
CAS 40158-98-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Lysergic Acid N-Methyl-N-propylamide
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C20 H25 N3 O
Konzentration 1 mg/mL
Synonym (8β)-9,10-Didehydro-N,6-dimethyl-N-propylergoline-8-carboxamide, LAMPA, Lysergic acid methylpropylamide, Lysergic Acid N-Methyl-N-propylamide, N-Methyl-N-propyl-D-lysergamide, N-Methyl-N-propyllysergamide
InChI-Formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CCCN(C)C(=O)[C@H]1 CN(C)[C@@H]2 Cc3c[nH]c4cccc(C2=C1)c34
IUPAC-Name (6 aR,9 R)-N,7-dimethyl-N-propyl-6,6 A,8,9-tetrahydro-4 H-indolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide
Solvent or Matrix Acetonitrile
Industry Type Pharmaceutical
Molekulargewicht (g/mol) 323.43
Menge 1 mL
Formelmasse 323.1998 g/mol