missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nandrolone, 1mg/ml in Methanol, Lipomed

Artikelnummer. 30459198
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Artikelnummer. 30459198

Marke: Lipomed LPMTES8891LM

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.

Nandrolone, 1mg/ml in Methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Nandrolone
CAS 434-22-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Nandrolone
Versandbedingung Ice Pk. (-20°C)
Summenformel C18 H26 O2
Konzentration 1 mg/mL
Synonym 17 beta-Hydroxyestr-4-en-3-one, Nandrolone, Nandrolone Decanoate Imp. D (EP), 19-Nortestosterone, Nandrolone Decanoate Imp. D (EP), Estr-4-en-3-one, 17-hydroxy-, (17 beta)- (9 CI), d-13 beta-Methyl-17 beta-hydroxygon-4-en-3-one, d-13 beta-Methyl-17 beta-hydroxygon-4-en-3-one, d-13 beta-Methyl-17 beta-hydroxygon-4-en-3-one, d-13 beta-Methyl-17 beta-hydroxygon-4-en-3-one, d-13 beta-Methyl-17 beta-hydroxygon-4-en-3-one, d-13 beta-Methyl-17 beta-hydroxygon-4-en-3-one, d-13 beta-Methyl-17 beta-hydroxygon-4-en-3-one, d-13 beta-Methyl-17 beta-hydroxygon-4-en-3-one, d-13 beta-Methyl-17 beta-hydroxygon-4-en-3-one, d-13 beta-Methyl-17 beta-hydroxygon-4-en-3-one, d-13 beta-Methyl-17 beta-hydroxygon-4-en-3-one, d-13 beta-Methyl-17 beta-hydroxygon-4-en-3-one, d-13 beta-Methyl-17 beta-hydroxygon-4-en-3-one, d-13 beta-Methyl-17 beta-hydroxygon-4-en-3-one, d-13 beta-Methyl-17 beta-hydroxygon-4-en-3-one, d-13 beta-Methyl-17 beta-hydroxygon-4-en-3-one, d-13 beta-Methyl-17 beta-hydroxygon-4-en-3-one, d-13 beta-Methyl-17 beta-hydroxygon-4-en-3-one, d-13 beta-Methyl-17 beta-hydroxygon-4-en-3-one, d-13 beta-Methyl-17 beta-hydroxygon-4-en-3-one, d-13 beta-Methyl-17 beta-hydroxygon-4-en-3-one
InChI-Formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES C[C@]12 CC[C@H]3 [C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1 CC[C@@H]2 O
IUPAC-Name (8 R,9 S,10 R,13 S,14 S,17 S)-17-hydroxy-13-methyl-2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1 H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Pharmaceutical
Molekulargewicht (g/mol) 274.4
Menge 1 mL
Formelmasse 274.1933 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt