Learn More
Norfluoxetine Oxalate 1.0 mg/ml in Methanol (as free base), LoGiCal
Artikelnummer. 30459112
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30459112
Marke: LoGiCal LGCAMP0256.1801
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
LoGiCal delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
Norfluoxetine Oxalate 1.0 mg/ml in Methanol (as free base)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Norfluoxetine oxalate
CAS 107674-50-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Norfluoxetine oxalate
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C16 H16 F3 N O . C2 H2 O4
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Norfluoxetine Oxalate
InChI-Formel InChI=1 S/C16H16F3NO.C2H2O4/c17-16(18,19)13-6-8-14(9-7-13)21-15(10-11-20)12-4-2-1-3-5-12;3-1(4)2(5)6/h1-9,15 H,10-11,20H2;(H,3,4)(H,5,6)
SMILES NCCC(Oc1ccc(cc1)C(F)(F)F)c2ccccc2.OC(=O)C(=O)O
IUPAC-Name oxalic acid;3-phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propan-1-amine
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Forensics
Molekulargewicht (g/mol) 385.33
Menge 1 mL
Formelmasse 385.1137 g/mol