Learn More
Normianserin Hydrochloride 1.0 mg/ml in Methanol (as free base), LoGiCal
Artikelnummer. 30464146
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30464146
Marke: LoGiCal LGCAMP0147.0501
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
LoGiCal delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
Normianserin Hydrochloride 1.0 mg/ml in Methanol (as free base)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Normianserin Hydrochloride
CAS 76134-77-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Normianserin Hydrochloride
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C17 H18 N2 . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Mianserin Hydrochloride Imp. E (EP), Mianserin Imp. E (EP), (14 bRS)-1,2,3,4,10,14 b-Hexahydrodibenzo[c,f]pyrazino[1,2-a]azepine Hydrochloride, Mianserin Hydrochloride Imp. E (EP) as Hydrochloride, Desmethylmianserin Hydrochloride, Normianserin Hydrochloride, Mianserin Hydrochloride Impurity E as Hydrochloride, Mianserin Impurity E as Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1 S/C17H18N2.ClH/c1-3-7-15-13(5-1)11-14-6-2-4-8-16(14)19-10-9-18-12-17(15)19;/h1-8,17-18 H,9-12H2;1 H
SMILES Cl.C1CN2C(CN1)c3ccccc3Cc4ccccc24
IUPAC-Name (14 bRS)-1,2,3,4,10,14 b-Hexahydrodibenzo[c,f]pyrazino[1,2-a]azepine hydrochloride
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Forensics
Molekulargewicht (g/mol) 286.8
Menge 1 mL
Formelmasse 286.1237 g/mol