missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pheniramine 1.0 mg/ml in Methanol, LoGiCal

Artikelnummer. 30459164
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Artikelnummer. 30459164

Marke: LoGiCal LGCAMP0059.0101

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

LoGiCal delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.

Pheniramine 1.0 mg/ml in Methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Pheniramine
CAS 86-21-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Pheniramine
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C16 H20 N2
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Brompheniramine Maleate Imp. C (EP), Brompheniramine Imp. C (EP), (3 RS)-N,N-Dimethyl-3-phenyl-3-(pyridin-2-yl)propan-1-amine, Pheniramine, Brompheniramine Maleate Impurity C, Brompheniramine Impurity C
InChI-Formel InChI=1 S/C16H20N2/c1-18(2)13-11-15(14-8-4-3-5-9-14)16-10-6-7-12-17-16/h3-10,12,15 H,11,13H2,1-2H3
SMILES CN(C)CCC(c1ccccc1)c2ccccn2
IUPAC-Name N,N-dimethyl-3-phenyl-3-pyridin-2-ylpropan-1-amine
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Forensics
Molekulargewicht (g/mol) 240.34
Menge 1 mL
Formelmasse 240.1626 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt