missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
rac-N-Desmethylselegiline Hydrochloride 1.0 mg/ml in Methanol (as free base), LoGiCal
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
Beschreibung
rac-N-Desmethylselegiline Hydrochloride 1.0 mg/ml in Methanol (as free base)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | rac-N-Desmethylselegiline Hydrochloride |
| CAS | 2588-96-7 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | rac-N-Desmethylselegiline Hydrochloride |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C12 H15 N . Cl H |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | N-[(1 RS)-1-Methyl-2-phenylethyl]prop-2-yn-1-amine Hydrochloride, Selegiline Hydrochloride Imp. D (EP) as Racemate Hydrochloride, rac-Demethylselegiline Hydrochloride, rac-N-Desmethylselegiline Hydrochloride, Selegiline Hydrochloride Imp. D (EP), Selegiline Imp. D (EP), Selegiline Hydrochloride Impurity D as Racemate Hydrochloride, Selegiline Impurity D as Racemate Hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C12H15N.ClH/c1-3-9-13-11(2)10-12-7-5-4-6-8-12;/h1,4-8,11,13 H,9-10H2,2H3;1 H |
| SMILES | Cl.CC(Cc1ccccc1)NCC#C |
| IUPAC-Name | 1-phenyl-N-prop-2-ynylpropan-2-amine;hydrochloride |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur