Learn More
Risperidone 1.0 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Beschreibung
Risperidone 1.0 mg/ml in Methanol
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Risperidone |
| CAS | 106266-06-2 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Risperidone |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C23 H27 F N4 O2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Risperidone, 4 H-Pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl- (9 CI), 1,2-Benzisoxazole, 4 H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one deriv., R 64766, Risperdal, Spiron |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C23H27FN4O2/c1-15-18(23(29)28-10-3-2-4-21(28)25-15)9-13-27-11-7-16(8-12-27)22-19-6-5-17(24)14-20(19)30-26-22/h5-6,14,16 H,2-4,7-13H2,1H3 |
| SMILES | CC1=C(CCN2CCC(CC2)c3noc4cc(F)ccc34)C(=O)N5CCCCC5=N1 |
| IUPAC-Name | 3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one |
| Mehr anzeigen |