Learn More
Greiner Bio-One Sterile serologische 1 ml-Pipetten
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10164431
Click to view available options
Verpackungsart:
Einzeln in Kunststoff/Kunststoff verpackt
Einzeln in Papier-/Kunststoffverpackung verpackt
Großpackung
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 10164431
Marke: Greiner Bio-One 604107
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Tropffreies Pipettiererdesign mit hoher Transparenz und maximaler Genauigkeit.
  • Hochwertiges Polystyrol
  • Klare, gut ablesbare Graduierung
  • Farbiger vertikaler Streifen für einfaches Ablesen des Volumens
  • Mit synthetischem, faserigem Filtermaterial zum Schutz gegen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Form: Standard
Material Polystyrol
Sterilität Steril
Skala Ja
Graduierungen 1/100
Verpackungsart Großpackung
Volumen (metrisch) 1 ml
Typ Serologische Pipette