Learn More
Abnova™ 1p31/1q25-FISH-Sonde
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Bei 4 °C im Dunkeln lagern. |
| Format | Röhrchen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Fluoreszenz-In-situ-Hybridisierung (Zelle) |
| Produkttyp | DNA/RNA |
| Menge | 200 μl |
| Form | Flüssig |