Learn More
Abnova™ 1p36/1q25-FISH-Sonde
Artikelnummer. 16003335
Click to view available options
Menge:
100 μl
200 μl
Packungsgröße:
100 Mikroliter
200 Mikroliter
Artikelnummer. 16003335
Marke: Abnova™ FG0206.100uL
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Markierte FISH-Sonden zur Identifizierung der Genamplifikation mit Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierungstechnik.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei 4 °C im Dunkeln lagern.
Format Tube
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fluoreszenz-In-situ-Hybridisierung (Zelle)
Produkttyp DNA/RNA
Menge 100 μl
Form Flüssigkeit