Learn More
(1R)-(-)-(10-Camphersulfonyl)oxaziridin, TRC
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | (1R)-(-)-(10-Camphorsulfonyl)oxaziridine |
| CAS | 104372-31-8 |
| Summenformel | C10 H15 N O3 S |
| Menge | 50 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H15NO3S/c1-8(2)7-3-4-9(8)6-15(12,13)11-10(9,5-7)14-11/h7H,3-6H2,1-2H3/t7-,9-,10?,11?/m1/s1 |
| SMILES | CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]13CS(=O)(=O)N4OC34C2 |
| IUPAC-Name | 11,11-Dimethyl-5-oxa-λ3,6-thia-4-azatetracyclo[6.2.1.01,6.04,6]undecan-3,3-dioxid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 229.3 |
| Formelmasse | 229.0773 |