Learn More
(1R)-(-)-(10-Camphersulfonyl)oxaziridin, TRC
Artikelnummer. 30347047
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30347047 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30347047 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC17509525G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1R)-(-)-(10-Camphorsulfonyl)oxaziridine
CAS 104372-31-8
Summenformel C10 H15 N O3 S
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H15NO3S/c1-8(2)7-3-4-9(8)6-15(12,13)11-10(9,5-7)14-11/h7H,3-6H2,1-2H3/t7-,9-,10?,11?/m1/s1
SMILES CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]13CS(=O)(=O)N4OC34C2
IUPAC-Name 11,11-Dimethyl-5-oxa-λ3,6-thia-4-azatetracyclo[6.2.1.01,6.04,6]undecan-3,3-dioxid
Molekulargewicht (g/mol) 229.3
Formelmasse 229.0773