Learn More
(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398935
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11398935 250 mg 250 Milligramm
11378935 1 g 1 Gramm
11388935 5 g 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11398935
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L14059.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 20439-47-8 | C6H14N2 | 114.19 g/mol
(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexane is a versatile ligand for the formation of metal complexes. Used in the synthesis of chiral tropocoronands which have potential utility in asymmetric catalysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(1-R-,2-R-)-(-)-1,2-Diaminocyclohexan ist ein vielseitiger Ligand zur Bildung von Metallkomplexen. Wird bei der Synthese von chiralen Tropocoronaden verwendet, die einen potenziellen Nutzen für die asymmetrische Katalyse haben.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Unter inertem Gas lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Luft, Kohlendioxid lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20439-47-8
Summenformel C6H14N2
Molekulargewicht (g/mol) 114.19
MDL-Nummer MFCD00062985,MFCD00063747
InChI-Schlüssel SSJXIUAHEKJCMH-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1r,2r---1,2-diaminocyclohexane, 1r,2r-cyclohexane-1,2-diamine, trans-1,2-diaminocyclohexane, trans-1,2-cyclohexanediamine, trans-cyclohexane-1,2-diamine, 1r,2r-1,2-diaminocyclohexane, 1r,2r---1,2-cyclohexanediamine, 1r,2r-diaminocyclohexane, r-dach, 1r,2r-1,2-cyclohexanediamine
PubChem CID 43806
SMILES NC1CCCCC1N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexane
Schmelzpunkt 40°C to 43°C
Siedepunkt 104°C to 110°C (40 mmHg)
Flammpunkt 70°C (158°F)
Geruch Amine-like
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3259
Beilstein 4780911
Optische Drehung −25.5° (c=5 in 1N HCl)
IUPAC-Name 1,2-Cyclohexandiamin
Formelmasse 114.19
Reinheit (%) 98%