Learn More
(1-R-,2-R)-(+)-1,2-Diaminocyclohexan-L-Tartrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15446648
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15446648 2 g 2 Gramm
15405536 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15446648 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H60172.04
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 39961-95-0 | C10H20N2O6 | 264.278 g/mol
(1R,2R)-(+)-1,2-Diaminocyclohexane L-tartrate is a useful chemical for the synthesis of chiral ligands.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(1 R,2 R)-(+)-1,2 -Diaminocyclohexan L-tartrat ist eine nützliche Chemikalie für die Synthese chiraler Liganden.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39961-95-0
Summenformel C10H20N2O6
Molekulargewicht (g/mol) 264.278
MDL-Nummer MFCD00191979
InChI-Schlüssel GDOTUTAQOJUZOF-ZXZVGZDWSA-N
Synonym 1r,2r-+-1,2-diaminocyclohexane l-tartrate, 1r,2r-cyclohexane-1,2-diamine 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinate, 1r,2r-+-1,2-cyclohexanediamine l-tartrate, 1r,2r---cyclohexane-1,2-diamine l-tartrate salt, 1r-trans-1,2-diaminocyclohexane l-tartrate, 1r,2r-+-cyclohexane-1,2-diamine l-tartrate, 1r,2r-1,2-diaminocyclohexane l-tartrate, 1r,2r-cyclohexane-1,2-diamine; l +-tartaric acid, pubchem17364, ksc221k4n
PubChem CID 11448443
IUPAC-Name (1R,2R)-Cyclohexan-1,2-diamin;-(2R,3R)-2,3-dihydroxybutandisäure
SMILES C1CCC(C(C1)N)N.C(C(C(=O)O)O)(C(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1R,2R)-(+)-1,2-Diaminocyclohexane L-tartrate
Schmelzpunkt 273°C (decomposition)
Menge 2 g
Optische Drehung +12° (c=4 in Water)
Formelmasse 264.28
Reinheit (%) 99%