Learn More
(1R,2R)-2-(3,4-Difluorphenyl)cyclopropancarboxamid, TRC
Artikelnummer. 30376475
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30376475 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30376475 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD447810500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material (1R,2R)-2-(3,4-Difluorophenyl)cyclopropanecarboxamide
CAS 1006376-62-0
Summenformel C10H9F2NO
Menge 500 mg
Synonym Ticagrelor Impurity 81
InChI-Formel InChI=1S/C10H9F2NO/c11-8-2-1-5(3-9(8)12)6-4-7(6)10(13)14/h1-3,6-7H,4H2,(H2,13,14)/t6-,7+/m0/s1
SMILES OC1=CC=C2C3=CC=CC=C3C4=C2C1=CC=C4
Molekulargewicht (g/mol) 197.181