Learn More
(1R,2R,3S,5R)-(-)-2,3-Pinanediol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (1R,2R,3S,5R)-(-)-2,3-Pinanediol |
| CAS | 22422-34-0 |
| Summenformel | C10H18O2 |
| Menge | 50 g |
| Synonym | (1R,2R,3S,5R)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-2,3-diol, (-)-2-Hydroxyisopinocampheol, (1R,2R,3S,5R)-2,3-Pinanediol, (-)-(1R:2R:3S:5R)-cis-α-Pineneglycol, cis-α-Pinene Glycol, [1R-(1α,2α,3α,5α)]-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-2,3-diol, (-)-2,3-Pinanediol, (-)-cis-Pinane-cis-2,3-diol, (1R,2R,3S,5R)-(-)-2,3-Pinanediol, (1R,2R,3S,5R)-(-)-2,3-Pinanediol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H18O2/c1-9(2)6-4-7(9)10(3,12)8(11)5-6/h6-8,11-12H,4-5H2,1-3H3/t6-,7-,8+,10-/m1/s1 |
| SMILES | CC1(C)[C@H]2C[C@H](O)[C@](C)(O)[C@@H]1C2 |
| IUPAC-Name | (1R,3S,4R,5R)-4,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptan-3,4-diol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 170.25 |
| Formelmasse | 170.1307 |