Learn More
(1R,2R)-Bis[(2-Methoxyphenyl)Phenylphosphino]Ethan, 90 %, Thermo Scientific™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteSpecifikationer
Specifikationer
| Chemischer Name oder Material | (1R,2R)-Bis[(2-methoxyphenyl)phenylphosphino]ethane |
| CAS Min. % | 88.0 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Schmelzpunkt | 102.0°C to 104.0°C |
| Farbe | Weiß |
| Infrarotspektrum | Authentic |
| Prozentgehaltsbereich | 90% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Menge | 1 g |
| Merck Index | 15, 3333 |
| Visa mer |
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?