Learn More
(1 R,2R)-(+)-N,N'-Dimethyl-1,2-Diphenyl-1,2-Ethan Diamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Menge:
250 mg
Verpackung:
Glasflasche
Unit Size:
250 Milligramm
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | (1R,2R)-(+)-N,N′-Dimethyl-1,2-diphenyl-1,2-ethane diamine |
| Namenshinweis | 99% |
| CAS | 118628-68-5 |
| CAS Min. % | 98.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Schmelzpunkt | 48.0°C to 51.0°C |
| Farbe | Weiß |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 99% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Show More |