Learn More
(1R,2S,3R,4R)-2,3-Dihydroxy-4-(hydroxymethyl)-1-aminocyclopentan-Hydrochlorid, 95 %, 98 % ee, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4510678 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10058891
Marke: Thermo Scientific Acros 362522500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 79200-57-0 | C6H13NO3·HCl | 183.63 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79200-57-0
Summenformel C6H13NO3·HCl
Molekulargewicht (g/mol) 183.63
InChI-Schlüssel BLTXEPQZAMUGID-ILLHIODVSA-N
Synonym 1r,2s,3r,5r-3-amino-5-hydroxymethyl cyclopentane-1,2-diol hydrochloride, 1r,2s,3r,4r-2,3-dihydroxy-4-hydroxymethyl-1-aminocyclopentane hydrochloride, n-4-mesityl-1,3-thiazol-2-yl benzamide, 1r,2s,3r,5r-3-amino-5-hydroxymethyl cyclopentane-1,2-diol hcl, 1r,2s,3r,4r-2,3-dihydroxy-4-hydroxymethyl-1-am, 1r,2s,3r,4r-2,3-dihydroxy-4-hydroxymethyl cyclopentanaminium chloride, 1r,2s,3r,4r-2,3-dihydroxy-4-hydroxylmethyl-1-aminocyclopentan hydro-chloride, 1r,2s,3r,5r-3-amino-5-hydroxymethyl-cyclopentane-1,2-diol hydrochloride
PubChem CID 2734536
IUPAC-Name (1R,2S,3R,5R)-3-Amino-5-(Hydroxymethyl)cyclopentan-1,2-Diol;hydrochlorid
SMILES C1C(C(C(C1N)O)O)CO.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1R,2S,3R,4R)-2,3-Dihydroxy-4-(hydroxymethyl)-1-aminocyclopentane hydrochloride
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 183.63
Reinheit (%) 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (1R,2S,3R,4R)-2,3-Dihydroxy-4-(hydroxymethyl)-1-aminocyclopentane hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.