Learn More
(1R)-3-endo-Aminoborneol, TRC
Artikelnummer. 30326271
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30326271 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30326271 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA62257025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1R)-3-endo-Aminoborneol
CAS 29900-93-4
Summenformel C10H19NO
Menge 25 mg
Synonym endo-3-Amino-d-borneol, (+)-endo-2-Hydroxy-endo-3-aminobornane, (1R)-3-endo-Amino-2-endo-bornanol, [1R-(endo,endo)]-3-Amino-1,7,7-trimethylbiicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, (1R,2R,3S,4S)-3-Amino-2-bornanol
InChI-Formel InChI=1S/C10H19NO/c1-9(2)6-4-5-10(9,3)8(12)7(6)11/h6-8,12H,4-5,11H2,1-3H3/t6?,7-,8+,10?/m0/s1
SMILES CC1(C)C2CCC1(C)[C@H](O)[C@H]2N
IUPAC-Name (2S,3S)-2-Amino-4,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-3-ol
Molekulargewicht (g/mol) 169.26
Formelmasse 169.1467