missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ 1R,3R-RSL3

Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Beschreibung
1R,3R-RSL3 is a negative control for 1S,3R-RSL3 (Cat. No. 6118).
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (1 R,3 R)-Methyl 2-(2-chloroacetyl)-2,3,4,9-tetrahydro-1-[4-(methoxycarbonyl)phenyl]-1 H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylate |
| CAS | 1219810-15-7 |
| Menge | 50 mg |
| Ziel | Glutathione Peroxidase 4/GPX4 |
| Summenformel | C23H21ClN2O5 |
| Reinheit | 0.98 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur