Learn More
(1R,3S)-(+)-4-Cyclopenten-1,3-diol1-Acetat, 99 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10182764 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10182764 1 g Glasflasche 1 Gramm
10557254 250 mg Glasflasche 250 Milligramm
10603605 5 g Glasflasche 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10182764
Marke: Thermo Scientific Acros 399340010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 60410-16-4 | C7H10O3 | 142.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60410-16-4
Summenformel C7H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 142.15
MDL-Nummer MFCD00078933
InChI-Schlüssel IJDYOKVVRXZCFD-RQJHMYQMSA-N
Synonym 1s,4r-cis-4-acetoxy-2-cyclopenten-1-ol, 1r,4s-4-hydroxycyclopent-2-en-1-yl acetate, 1r,4s-4-hydroxycyclopent-2-enyl acetate, 1r,3s-+-cis-4-cyclopentene-1,3-diol 1-acetate, acetic acid 1r,4s-4-hydroxy-cyclopent-2-enyl ester, 1r,3s-+-4-cyclopentene-1,3-diol 1-acetate, 1s,4r-4-acetoxy-2-cyclopenten-1-ol, 1r,3s-4-cyclopentene-1,3-diol 1-acetate, 1r,4s-cis-4-hydroxy-2-cyclopentenyl acetate, 5beta-acetoxycyclopentene-3beta-ol
PubChem CID 10154103
IUPAC-Name [(1R,4S)-4-hydroxycyclopent-2-en-1-yl]-acetat
SMILES CC(=O)OC1CC(C=C1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1R, 3S)-(+)-4-Cyclopentene-1, 3-diol 1-acetate
Namenshinweis stabilzed
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 43°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Spezifische Drehung +67° to +69° (20°C, 589nm) ((c=2.3 in chloroform))
Formelmasse 142.15
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt