Learn More
(1R,3S)-(+)-Camphersäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11466316
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11466316 500 g 500 Gramm
11446316 25 g 25 Gramm
11456316 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11466316 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23106.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 124-83-4 | C10H14O4-2 | 198.218 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 124-83-4
Summenformel C10H14O4-2
Molekulargewicht (g/mol) 198.218
MDL-Nummer MFCD00001375
InChI-Schlüssel LSPHULWDVZXLIL-LDWIPMOCSA-L
Synonym d-+-camphoric acid, 1r,3s-1,2,2-trimethylcyclopentane-1,3-dicarboxylic acid, d-camphoric acid, 1r,3s-+-camphoric acid, unii-w77rm1csd5, camphoric acid, 1,3-cyclopentanedicarboxylic acid, 1,2,2-trimethyl-, 1r,3s, w77rm1csd5, 1,2,2-trimethyl-1,3-cyclopentanedicarboxylic acid, 1r-cis, 1r,3s-camphoric acid
PubChem CID 6918944
IUPAC-Name (1R,3S)-1,2,2-Trimethylcyclopentan-1,3-dicarboxylat
SMILES CC1(C(CCC1(C)C(=O)[O-])C(=O)[O-])C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1R,3S)-(+)-Camphoric acid
Schmelzpunkt 183°C to 188°C
Menge 500 g
Optische Drehung +46° (c=1 in Methanol)
Beilstein 2050204
Merck Index 141733
Formelmasse 200.23
Reinheit (%) ≥98%