Få mere at vide
(1R,3S)-N-BOC-1-Aminocyclopentan-3-Carbonsäuren, 95 %, 98 % e.e., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10374352 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Pakningsstørrelse:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10374352 1 g Glasflasche 1 Gramm
10222712 250 mg Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10374352 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 361830010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 261165-05-3 | C11H19NO4 | 229.27 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 261165-05-3
Summenformel C11H19NO4
Molekulargewicht (g/mol) 229.27
MDL-Nummer MFCD01320857
InChI-Schlüssel RNJQBGXOSAQQDG-JGVFFNPUSA-N
Synonym 1s,3r-3-tert-butoxycarbonyl amino cyclopentanecarboxylic acid, +-1s,3r-n-boc-3-aminocyclopentanecarboxylic acid, 1r,3s-n-boc-1-aminocyclopentane-3-carboxylic acid, 1s,3r-3-tert-butoxycarbonylamino cyclopentanecarboxylic acid, cis-3-boc-amino cyclopentane-1-carboxylic acid, 1s,3r-3-tert-butoxycarbonyl amino cyclopentane-1-carboxylic acid, 1s,3r-3-tert-butoxy carbonyl amino cyclopentane-1-carboxylic acid
PubChem CID 1512529
IUPAC-Name (1S,3R)-3-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]cyclopentan-1-carbonsäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(C1)C(=O)O
Tekniske data
Chemischer Name oder Material (1R, 3S)-N-BOC-1-Aminocyclopentane-3-carboxylic acid
Schmelzpunkt 111.8°C
Namenshinweis 95%, (98% e.e.)
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (ELSD) (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Menge 1 g
Formelmasse 229.27
Reinheit (%) 95%,98% ee
Physikalische Form Pulver und/oder Stückchen
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.