Learn More
(1R,4S)-1,3,3-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-on, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (-)-Fenchone |
| CAS | 7787-20-4 |
| Summenformel | C10 H16 O |
| Menge | 25 g |
| Synonym | (-)-Fenchone, (1R,4S)-1,3,3-Trimethylnorbornan-2-one, Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one','1,3,3-trimethyl-','(1R,4S)-, 2-Norbornanone','1,3,3-trimethyl-','(1R,4S)-(-)- (8CI), Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one','1,3,3-trimethyl-','(1R)-, (1R)-(-)-Fenchone, (1R)-Fenchone, (1R,4S)-1,3,3-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one, (R)-(-)-Fenchone, (R)-Fenchone, L-(-)-Fenchone, L-Fenchone, l-Fenchone |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(3,6-7)8(9)11/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@]12CC[C@@H](C1)C(C)(C)C2=O |
| IUPAC-Name | (1S,4R)-2,2,4-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-3-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 152.23 |
| Formelmasse | 152.1201 |