Learn More
(1R,4S,4aR,9aS)-rel-1,4,4a,9a-Tetrahydro-4a-methyl-1,4-methanoanthracen-9,10-dion, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (1R,4S,4aR,9aS)-rel-1,4,4a,9a-Tetrahydro-4a-methyl-1,4-methanoanthracene-9,10-dione |
| CAS | 97804-50-7 |
| Summenformel | C16H14O2 |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | (1α,4α,4aα,9aα)-1,4,4a,9a-Tetrahydro-4a-methyl-1,4-methanoanthracene-9,10-dione |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H14O2/c1-16-10-7-6-9(8-10)13(16)14(17)11-4-2-3-5-12(11)15(16)18/h2-7,9-10,13H,8H2,1H3/t9-,10+,13+,16+/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12[C@@H]3C=C[C@@H](C3)[C@@H]2C(=O)C4=CC=CC=C4C1=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 238.28 |
| Formelmasse | 238.0994 |